1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
215280050
215280250
ACRO215280050EA
177
EUR
ACRO215280050
ACRO215280250
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 96%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Formula:
C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂ Pto. Ebullición: 120 °C (15 mmHg) Densidad: 1 g/cm³ Pto. de inflamación: 76 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009655 Núm. CAS: 69304-37-6 UN: 2987 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4533 to 1.4553 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |