1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L11171.06 L11171.14
L11171.06EA 168 EUR
L11171.06 L11171.14
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane ≥97%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Purity: 97% CAS No.: 69304-37-6 Molecular Formula: C12H28Cl2OSi2 Formula Weight: 315.43 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4540 Boiling Point: 69-70°/0.5mm Beilstein Reference: 1934216 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00009655
Formula: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
Pto. Ebullición: 69…70 °C (0,5 mmHg)
Densidad: 0,986
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009655
Núm. CAS: 69304-37-6
UN: 1760
ADR: 8,II