1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane ≥97.0% (por GC) hydroxyl protecting agent
Proveedor: TCI
Peligro
D1608-25G D1608-5G
TCIAD1608-25GEA 194 EUR
TCIAD1608-25G TCIAD1608-5G
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane ≥97.0% (por GC) hydroxyl protecting agent
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Formula: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
Pto. Ebullición: 90°C
Pto. de inflamación: 76°C
Número MDL: MFCD00009655
Núm. CAS: 69304-37-6
UN: 2987
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9ef74f77f03e5987bdc32a18b9ad245b9713950&vid=82a558ac2f5610e031870bd6a5557e4b4915cb60&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %