trans,trans-Dibenzylideneacetone 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
409000250
409001000
409000050
ACRO409000250EA
106
EUR
ACRO409000250
ACRO409001000
ACRO409000050
trans,trans-Dibenzylideneacetone 98%
trans,trans-Dibenzylideneacetone
Formula:
C₁₇H₁₄O Pto. de fusión: 107…114 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004790 Núm. CAS: 35225-79-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 108 to 114 °C |
Assay | ≥97.5 % |
Pore volume | 0.80 to 1.00 ml/g |
Carbon (C) | ≥16 % |
Volatile matter | ≤4 % (110 °C) |