trans,trans-Dibenzylideneacetone ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(1E,4E)-1,5-Diphenylpenta-1,4-dien-3-one
A12095.06
A12095.14
A12095.22
A12095.06EA
44
EUR
A12095.06
A12095.14
A12095.22
trans,trans-Dibenzylideneacetone ≥98%
trans,trans-Dibenzylideneacetone
Purity: 98+%
CAS No.: 35225-79-7
Molecular Formula: C17H14O
Formula Weight: 234.30
Melting Point: 112-114°
Beilstein Reference: 608434
Merck Reference: 14,3006
MDL No.: MFCD00004790
Formula:
C₁₇H₁₄O MW: 234.30 g/mol Pto. de fusión: 112…114 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004790 Núm. CAS: 35225-79-7 |