Hesperetin 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone, 4'-Methoxy-3',5,7-trihydroxyflavanone, (S)-5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)chroman-4-one, (±)-Hesperetin
B20528.03
B20528.06
B20528.14
B20528.03EA
28.1
EUR
B20528.03
B20528.06
B20528.14
Hesperetin 97%
Hesperetin
Purity: 97%
CAS No.: 520-33-2
Molecular Formula: C16H14O6
Formula Weight: 302.30
Melting Point: 227-232°
Beilstein Reference: 309850
Merck Reference: 14,4670
MDL No.: MFCD00075646
Formula:
C₁₆H₁₄O₆ MW: 302,30 g/mol Pto. de fusión: 227…232 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075646 Núm. CAS: 520-33-2 EINECS: 208-290-2 Índice Merck: 14,4670 |