Hesperetin
Proveedor: Cayman Chemical
10006084-25 10006084-50 10006084-100 10006084-500
CAYM10006084-25EA 73.7 EUR
CAYM10006084-25 CAYM10006084-50 CAYM10006084-100 CAYM10006084-500
Hesperetin
Hesperetin
Formula: C₁₆H₁₄O₆
Número MDL: MFCD00075646
Núm. CAS: 520-33-2
EINECS: 208-290-2