(±)-Naringenin ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L09834.09
L09834.04
L09834.09EA
129
EUR
L09834.09
L09834.04
(±)-Naringenin ≥97%
(±)-Naringenin
Purity: 97%
CAS No.: 67604-48-2
Molecular Formula: C15H12O5
Formula Weight: 272.26
Melting Point: 248-251°
Merck Reference: 14,6424
MDL No.: MFCD00006844
Formula:
C₁₅H₁₂O₅ Pto. de fusión: 248…251 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006844 Núm. CAS: 67604-48-2 EINECS: 266-769-1 Índice Merck: 14,6424 |