4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
D3537-1G D3537-5G
TCIAD3537-1GEA 18 EUR
TCIAD3537-1G TCIAD3537-5G
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid
Formula: C₁₈H₁₆BNO₂
Pto. de fusión: 228°C
Número MDL: MFCD06798117
Núm. CAS: 201802-67-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b71904006355c3cf67b57eca1fef2af23fce2c5b&vid=b71904006355c3cf67b57eca1fef2af23fce2c5b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %