N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52838.MD
H52838.03
H52838.MDEA
137
EUR
H52838.MD
H52838.03
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide ≥98%
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide
Purity: 98%
CAS No.: 871329-59-8
Molecular Formula: C8H12BNO4S
Formula Weight: 229.06
Melting Point: 88-92°
MDL No.: MFCD07363747
Formula:
C₈H₁₂BNO₄S Pto. de fusión: 88…92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07363747 Núm. CAS: 871329-59-8 |