N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methylsulphamoylbenzeneboronic acid, (4-(N-Methylsulphamoyl)phenyl)boronic acid
H52493.MD H52493.03
H52493.MDEA 137 EUR
H52493.MD H52493.03
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide ≥97%
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 226396-31-2 Molecular Formula: C7H10BNO4S Formula Weight: 215.03 Melting Point: 136-140° MDL No.: MFCD06659864
Formula: C₇H₁₀BNO₄S
MW: 215,03 g/mol
Pto. de fusión: 136…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659864
Núm. CAS: 226396-31-2