4-(Isopropylamino)diphenylamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N1-Isopropyl-N4-phenylbenzene-1,4-diamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine
P0327-25G P0327-500G
TCIAP0327-25GEA 16 EUR
TCIAP0327-25G TCIAP0327-500G
4-(Isopropylamino)diphenylamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-(Isopropylamino)diphenylamine
Formula: C₁₅H₁₈N₂
Pto. Ebullición: 180°C
Pto. de inflamación: 198°C
Número MDL: MFCD00026348
Núm. CAS: 101-72-4
EINECS: 202-969-7
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16c0ae92b586f0676df17dc4d8cb94c58c1b564a&vid=16c0ae92b586f0676df17dc4d8cb94c58c1b564a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 82.0 deg-C