4-(Phenylazo)diphenylamine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
212010050 212010250
ACRO212010050EA 34.2 EUR
ACRO212010050 ACRO212010250
4-(Phenylazo)diphenylamine 97%
4-(Phenylazo)diphenylamine
Formula: C₁₈H₁₅N₃
Pto. de fusión: 84…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003023
Núm. CAS: 101-75-7
EINECS: 202-972-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 91 °C
HPLC ≥96.0 %