4-(Phenylazo)diphenylamine ≥97%, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atención
Sinónimos: 4-Phenylazodiphenylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
229164-25G 229164-5G
229164-25GEA 491 EUR
229164-25G 229164-5G
4-(Phenylazo)diphenylamine ≥97%, Sigma-Aldrich®
4-(Phenylazo)diphenylamine
Formula: C₁₈H₁₅N₃
Pto. de fusión: 89,..91 °C (lit.)
Temperatura de almacenaje: Room Temperature
Número MDL: MFCD00003023
Núm. CAS: 101-75-7
EINECS: 202-972-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f11a8e64acc5c4dab0f326925ca7658238cd8a97&vid=f11a8e64acc5c4dab0f326925ca7658238cd8a97&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) Orange to Brown
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 76.3 - 81.9 %
Nitrogen 14.8 - 15.9 %
Purity (HPLC) ≥96.5 %