4,4'-Dimethoxydiphenylamine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Bis(4-methoxyphenyl)amine
L01322.03
L01322.06
L01322.03EA
60.6
EUR
L01322.03
L01322.06
4,4'-Dimethoxydiphenylamine 98%
4,4'-Dimethoxydiphenylamine
Purity: 98%
CAS No.: 101-70-2
Molecular Formula: C14H15NO2
Formula Weight: 229.28
Melting Point: 100-104°
Beilstein Reference: 2214262
Formula:
C₁₄H₁₅NO₂ Pto. de fusión: 100…104 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014895 Núm. CAS: 101-70-2 EINECS: 202-968-1 |