4,4'-Dimethoxydiphenylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bis(4-methoxyphenyl)amine
D0632-1G D0632-5G
TCIAD0632-1GEA 28 EUR
TCIAD0632-1G TCIAD0632-5G
4,4'-Dimethoxydiphenylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,4'-Dimethoxydiphenylamine
Formula: C₁₄H₁₅NO₂
Número MDL: MFCD00014895
Núm. CAS: 101-70-2
EINECS: 202-968-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de281b79dd2690c8a863dc60bb727d144f21ce6c&vid=de281b79dd2690c8a863dc60bb727d144f21ce6c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C