2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L13337.03 L13337.06
L13337.03EA 82.4 EUR
L13337.03 L13337.06
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone 98%
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Purity: 98% CAS No.: 207986-25-2 Molecular Formula: C12H16BrNO Formula Weight: 270.18 Melting Point: 50-52° Beilstein Reference: 7921481
Formula: C₁₂H₁₆BrNO
Pto. de fusión: 50…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151798
Núm. CAS: 207986-25-2