2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L04292.04 L04292.09
L04292.04EA 50.6 EUR
L04292.04 L04292.09
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride 98%
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 5467-72-1 Molecular Formula: C8H8BrNO.HCl Formula Weight: 250.53 Melting Point: 280-283° Beilstein Reference: 3630035
Formula: C₈H₉BrClNO
Pto. de fusión: 280…283 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051998
Núm. CAS: 5467-72-1
EINECS: 226-778-3