2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1-(4-(methylsulphonyl)phenyl)ethanone, 4-(Methylsulphonyl)phenacyl bromide
B2573-25G B2573-5G
TCIAB2573-25GEA 191 EUR
TCIAB2573-25G TCIAB2573-5G
2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Formula: C₉H₉BrO₃S
MW: 277,1350 g/mol
Número MDL: MFCD00673134
Núm. CAS: 50413-24-6
UN: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c8d920b27b7ced6f8dcefc4942657fae0e1d17e&vid=5c8d920b27b7ced6f8dcefc4942657fae0e1d17e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C