4'-Amino-3',5'-dichloroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4′-Amino-3′,5′-dichloroacetophenone
A1967-25G A1967-5G
TCIAA1967-25GEA 135 EUR
TCIAA1967-25G TCIAA1967-5G
4'-Amino-3',5'-dichloroacetophenone ≥98.0% (por GC)
4'-Amino-3',5'-dichloroacetophenone
Formula: C₈H₇Cl₂NO
MW: 204,0500 g/mol
Número MDL: MFCD00238535
Núm. CAS: 37148-48-4
EINECS: 253-368-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8f14bee008c9d285297d52fd1d937ff668310c5&vid=a8f14bee008c9d285297d52fd1d937ff668310c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C