p-Toluenesulphonylacetonitrile ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: [(4-Methylphenyl)sulphonyl]acetonitrile
A12857.06 A12857.14 A12857.22
A12857.06EA 29 EUR
A12857.06 A12857.14 A12857.22
p-Toluenesulphonylacetonitrile ≥98%
p-Toluenesulphonylacetonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 5697-44-9 Molecular Formula: C9H9NO2S Formula Weight: 195.24 Melting Point: 147-152° Beilstein Reference: 1842131 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00039487
Formula: C₉H₉NO₂S
MW: 195,24 g/mol
Pto. de fusión: 147…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039487
Núm. CAS: 5697-44-9
EINECS: 227-173-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III