p-Toluenesulphonylacetonitrile ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: [(4-Methylphenyl)sulphonyl]acetonitrile
T0846-25G T0846-5G
TCIAT0846-25GEA 131 EUR
TCIAT0846-25G TCIAT0846-5G
p-Toluenesulphonylacetonitrile ≥99.0% (por GC)
p-Toluenesulphonylacetonitrile
Formula: C₉H₉NO₂S
MW: 195,24 g/mol
Número MDL: MFCD00039487
Núm. CAS: 5697-44-9
EINECS: 227-173-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5025876e55497bc175b619cac5e33e3d6005c6c9&vid=5025876e55497bc175b619cac5e33e3d6005c6c9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 149.0 to 152.0 deg-C