2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Nitrophenacylamine hydrochloride
A12205.03
A12205.06
A12205.03EA
62.5
EUR
A12205.03
A12205.06
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride 98%
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 36765-84-1
Molecular Formula: C8H8N2O3.HCl
Formula Weight: 216.62
Melting Point: 210-212° dec.
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00051997
Formula:
C₈H₉ClN₂O₃ MW: 216,62 g/mol Pto. de fusión: 210…212 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051997 Núm. CAS: 36765-84-1 ADR: 8,III |