2-Hydroxy-4'-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenone ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Hydroxy-1-(4-(2-hydroxyethoxy)phenyl)-2-methylpropan-1-one
H1361-25G H1361-5G H1361-100G
TCIAH1361-25GEA 57 EUR
TCIAH1361-25G TCIAH1361-5G TCIAH1361-100G
2-Hydroxy-4'-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenone ≥98.0% (by HPLC)
2-Hydroxy-4'-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenone
Formula: C₁₂H₁₆O₄
Número MDL: MFCD00085267
Núm. CAS: 106797-53-9
EINECS: 402-670-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=624863f2c7d9893da9c9e403334d89f84c34e415&vid=624863f2c7d9893da9c9e403334d89f84c34e415&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C