2',3'-Dihydroxy-4'-methoxyacetophenone hydrate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
D2187-25G D2187-5G
TCIAD2187-25GEA 188 EUR
TCIAD2187-25G TCIAD2187-5G
2',3'-Dihydroxy-4'-methoxyacetophenone hydrate ≥98.0% (by HPLC)
2',3'-Dihydroxy-4'-methoxyacetophenone hydrate
Formula: C₉H₁₀O₄·H₂O
Número MDL: MFCD00180772
Núm. CAS: 708-53-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73cc77f0032ab09d77ecb1687ba91b1864a91e67&vid=1efbc093defb9a826ff8796aeee3c61f4fe4de75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 130.0 to 135.0 deg-C