4'-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

H54072.03 H54072.06
H54072.03EA 39 EUR
H54072.03 H54072.06
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥97%
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
Formula: C₉H₁₀O₃S
Pto. de fusión: 126…129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025072
Núm. CAS: 10297-73-1
EINECS: 233-672-0

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR