4'-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1678-25G M1678-250G
TCIAM1678-25GEA 68 EUR
TCIAM1678-25G TCIAM1678-250G
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥98.0% (por GC)
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
Formula: C₉H₁₀O₃S
Número MDL: MFCD00025072
Núm. CAS: 10297-73-1
EINECS: 233-672-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d687dabd9e688d4061ede93248e5b2b43c24013&vid=0d687dabd9e688d4061ede93248e5b2b43c24013&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C