2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde
H32858.MD
H32858.03
H32858.MDEA
93.4
EUR
H32858.MD
H32858.03
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 336628-67-2
Molecular Formula: C8H5F3O2
Formula Weight: 190.12
Melting Point: 54-59°
MDL No.: MFCD03788529
Formula:
C₈H₅F₃O₂ MW: 190,12 g/mol Pto. de fusión: 54…59 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03788529 Núm. CAS: 336628-67-2 |