N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A13841.06
A13841.14
A13841.06EA
51.9
EUR
A13841.06
A13841.14
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal 96%
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Purity: 96%
CAS No.: 61190-10-1
Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 223.32
Refractive Index: 1.4890
Boiling Point: 115-117°/1mm
MDL No.: MFCD00051599
Formula:
C₁₃H₂₁NO₂ MW: 223,32 g/mol Pto. Ebullición: 115…117 °C (1 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051599 Núm. CAS: 61190-10-1 |