3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 3-Butynyl 4-methylbenzenesulphonate, 3-Butynyl p-toluenesulphonate
L11166.06 L11166.14
L11166.06EA 129 EUR
L11166.06 L11166.14
3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Purity: 96% CAS No.: 23418-85-1 Molecular Formula: C11H12O3S Formula Weight: 224.28 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5220 Boiling Point: 128°/0.01mm Beilstein Reference: 3304257 MDL No.: MFCD00041687
Formula: C₁₁H₁₂O₃S
MW: 224,28 g/mol
Pto. Ebullición: 128 °C (0,01 mmHg)
Densidad: 1,012
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041687
Núm. CAS: 23418-85-1