2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A1754-25G A1754-5G
TCIAA1754-25GEA 196 EUR
TCIAA1754-25G TCIAA1754-5G
2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone ≥98.0% (por GC)
2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone
Formula: C₁₃H₉ClN₂O₃
Número MDL: MFCD00792453
Núm. CAS: 2011-66-7
EINECS: 217-929-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2a5c7e443d048e20ab8f9de3882e2ed4fb0d4bc&vid=f2a5c7e443d048e20ab8f9de3882e2ed4fb0d4bc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C