2-Chloro-5-nitrobenzophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1776-25G C1776-5G
TCIAC1776-25GEA 35 EUR
TCIAC1776-25G TCIAC1776-5G
2-Chloro-5-nitrobenzophenone ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-5-nitrobenzophenone
Formula: C₁₃H₈ClNO₃
Número MDL: MFCD00007295
Núm. CAS: 34052-37-4
EINECS: 251-811-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5263d288d19ad4824e3ec519aef22bf3ccd3d56f&vid=5263d288d19ad4824e3ec519aef22bf3ccd3d56f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency