Methyl-2-benzoylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1231-25G
B1231-500G
TCIAB1231-25GEA
20
EUR
TCIAB1231-25G
TCIAB1231-500G
Methyl-2-benzoylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-benzoylbenzoate
Formula:
C₁₅H₁₂O₃ MW: 240.2540 g/mol Pto. Ebullición: 352°C |
Número MDL:
MFCD00017187 Núm. CAS: 606-28-0 EINECS: 210-112-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 51.0 to 53.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |