2'-Aminobenzophenone-2-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2'-Aminobenzophenone-2-carboxylic Acid, 2-Anthraniloylbenzoic acid, 2-(2-Aminobenzoyl)benzoic acid
A1994-1G
A1994-5G
TCIAA1994-1GEA
23
EUR
TCIAA1994-1G
TCIAA1994-5G
2'-Aminobenzophenone-2-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2'-Aminobenzophenone-2-carboxylic acid
Formula:
C₁₄H₁₁NO₃ MW: 241,2420 g/mol Pto. de fusión: 199°C |
Número MDL:
MFCD00007715 Núm. CAS: 1147-43-9 EINECS: 214-554-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |