4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22720.03
B22720.06
B22720.14
B22720.03EA
38.4
EUR
B22720.03
B22720.06
B22720.14
4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone ≥97%
4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone
Purity: 97%
CAS No.: 1151-94-6
Molecular Formula: C14H11NO4
Formula Weight: 257.25
Melting Point: 125-127°
MDL No.: MFCD00178348
Formula:
C₁₄H₁₁NO₄ Pto. de fusión: 125…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00178348 Núm. CAS: 1151-94-6 |