2,4-Dimethoxy-4'-hydroxybenzophenone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2707-25G D2707-5G
TCIAD2707-25GEA 169 EUR
TCIAD2707-25G TCIAD2707-5G
2,4-Dimethoxy-4'-hydroxybenzophenone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,4-Dimethoxy-4'-hydroxybenzophenone
Formula: C₁₅H₁₄O₄
Número MDL: MFCD00137850
Núm. CAS: 41351-30-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5040f02015be589955ff6b870efb39179990f385&vid=5040f02015be589955ff6b870efb39179990f385&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 155.0 deg-C