4,4'-Diphenoxybenzophenone ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L13419.03 L13419.06 L13419.14
L13419.03EA 30.8 EUR
L13419.03 L13419.06 L13419.14
4,4'-Diphenoxybenzophenone ≥98%
4,4'-Diphenoxybenzophenone
Purity: 98% CAS No.: 14984-21-5 Molecular Formula: C25H18O3 Formula Weight: 366.42 Melting Point: 147-151° Beilstein Reference: 2165449
Formula: C₂₅H₁₈O₃
Pto. de fusión: 147…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077969
Núm. CAS: 14984-21-5
EINECS: 403-390-4