3-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H33779.03 H33779.06
H33779.03EA 33.9 EUR
H33779.03 H33779.06
3-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
3-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 25753-15-5 Molecular Formula: C16H8F6O3 Formula Weight: 362.23 Melting Point: 74-78° MDL No.: MFCD09757594
Formula: C₁₆H₈F₆O₃
MW: 362,23 g/mol
Pto. de fusión: 74…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09757594
Núm. CAS: 25753-15-5