4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H34480.03
H34480.06
H34480.03EA
34.1
EUR
H34480.03
H34480.06
4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 25753-16-6
Molecular Formula: C16H8F6O3
Formula Weight: 362.23
Melting Point: 127-131°
MDL No.: MFCD00671577
Formula:
C₁₆H₈F₆O₃ Pto. de fusión: 127…131 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00671577 Núm. CAS: 25753-16-6 |