Benzophenone dimethyl acetal ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1999-25G
B1999-5G
TCIAB1999-25GEA
119
EUR
TCIAB1999-25G
TCIAB1999-5G
Benzophenone dimethyl acetal ≥98.0% (por GC)
Benzophenone dimethyl acetal
Formula:
C₁₅H₁₆O₂ Pto. Ebullición: 290°C |
Número MDL:
MFCD00025900 Núm. CAS: 2235-01-0 EINECS: 218-788-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 104.0 to 108.0 deg-C |