3-Methylbenzoic anhydride ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32739.03
H32739.06
H32739.03EA
36.1
EUR
H32739.03
H32739.06
3-Methylbenzoic anhydride ≥97%
3-Methylbenzoic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 21436-44-2
Molecular Formula: C16H14O3
Formula Weight: 254.29
Melting Point: 66-70°
MDL No.: MFCD00048083
Formula:
C₁₆H₁₄O₃ Pto. de fusión: 66…70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00048083 Núm. CAS: 21436-44-2 |