4-tert-Butylbenzoic anhydride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32422.03
H32422.06
H32422.03EA
65.2
EUR
H32422.03
H32422.06
4-tert-Butylbenzoic anhydride 95%
4-tert-Butylbenzoic anhydride
Purity: 95%
CAS No.: 22201-45-2
Molecular Formula: C22H26O3
Formula Weight: 338.45
Melting Point: 75-81°
MDL No.: MFCD09757530
Formula:
C₂₂H₂₆O₃ Pto. de fusión: 75…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09757530 Núm. CAS: 22201-45-2 |