4-Methylbenzoic anhydride ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H33951.03
H33951.06
H33951.03EA
39.9
EUR
H33951.03
H33951.06
4-Methylbenzoic anhydride ≥97%
4-Methylbenzoic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 13222-85-0
Molecular Formula: C16H14O3
Formula Weight: 254.29
Melting Point: 86-89°
MDL No.: MFCD00048100
Formula:
C₁₆H₁₄O₃ Pto. de fusión: 86…89 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00048100 Núm. CAS: 13222-85-0 |