4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(4-Bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
H29125.06
H29125.03
H29125.06EA
81.7
EUR
H29125.06
H29125.03
4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone ≥97%
4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 50342-17-1
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Melting Point: 86-89°
MDL No.: MFCD08273792
Formula:
C₉H₉BrO₂ MW: 229,07 g/mol Pto. de fusión: 86…89 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08273792 Núm. CAS: 50342-17-1 |