5'-Chloro-2'-hydroxy-4'-methylacetophenone ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(5-Chloro-2-hydroxy-4-methylphenyl)ethanone
C1629-25G C1629-5G
TCIAC1629-25GEA 46 EUR
TCIAC1629-25G TCIAC1629-5G
5'-Chloro-2'-hydroxy-4'-methylacetophenone ≥95.0% (por GC)
5'-Chloro-2'-hydroxy-4'-methylacetophenone
Formula: C₉H₉ClO₂
MW: 184,6200 g/mol
Pto. Ebullición: 137°C
Número MDL: MFCD00191920
Núm. CAS: 28480-70-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cb4f8116ffc2f9737854213c18c2155a4a97ac4&vid=7cb4f8116ffc2f9737854213c18c2155a4a97ac4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C