4'-Methyl-3'-nitroacetophenone ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 1-(4-Methyl-3-nitrophenyl)ethanone
L09372.06 L09372.14
L09372.06EA 45.8 EUR
L09372.06 L09372.14
4'-Methyl-3'-nitroacetophenone ≥99%
4'-Methyl-3'-nitroacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 5333-27-7 Molecular Formula: C9H9NO3 Formula Weight: 179.18 Melting Point: 58-62° Beilstein Reference: 1953352
Formula: C₉H₉NO₃
MW: 179.18 g/mol
Pto. de fusión: 58…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00033858
Núm. CAS: 5333-27-7