6-Morpholino-3-pyridinamine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H50699.03 H50699.MD H50699.06
H50699.03EA 219 EUR
H50699.03 H50699.MD H50699.06
6-Morpholino-3-pyridinamine 97%
6-Morpholino-3-pyridinamine
Purity: 97% CAS No.: 52023-68-4 Molecular Formula: C9H13N3O Formula Weight: 179.22 Melting Point: 127-130° MDL No.: MFCD00119562
Formula: C₉H₁₃N₃O
Pto. de fusión: 127…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00119562
Núm. CAS: 52023-68-4
EINECS: 257-613-3