3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12722.06
A12722.14
A12722.06EA
96.8
EUR
A12722.06
A12722.14
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone ≥98%
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 14035-33-7
Molecular Formula: C16H24O2
Formula Weight: 248.37
Melting Point: 146-147°
MDL No.: MFCD00017520
Formula:
C₁₆H₂₄O₂ Pto. de fusión: 146…147 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017520 Núm. CAS: 14035-33-7 |