4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
4-((4-Fluorobenzyl)oxy)benzaldehyde
A17657.06
A17657.14
A17657.06EA
43.7
EUR
A17657.06
A17657.14
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 56442-17-2
Molecular Formula: C14H11FO2
Formula Weight: 230.24
MDL No.: MFCD00173650
Formula:
C₁₄H₁₁FO₂ MW: 230,24 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00173650 Núm. CAS: 56442-17-2 |