4-Fluorobenzoic anhydride ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H33527.03
H33527.06
H33527.03EA
81.3
EUR
H33527.03
H33527.06
4-Fluorobenzoic anhydride ≥97%
4-Fluorobenzoic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 25569-77-1
Molecular Formula: C14H8F2O3
Formula Weight: 262.21
Melting Point: 111-115°
MDL No.: MFCD00425938
Formula:
C₁₄H₈F₂O₃ Pto. de fusión: 111…115 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00425938 Núm. CAS: 25569-77-1 |